Få mere at vide
Strontium molybdenum oxide, 99%
Artikelnummer. p-4904546
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11383748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040238.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
Det bruges som et optisk materiale til en lille række af specielle applikationer, for eksempel som en optisk belægning på linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-04-7
Molekylær formel SrMoO4
MDL nummer MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium molybdenum oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Navn note Ba < 0.3%
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (excluding Ba)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acid
Formel vægt 247.56
Tæthed 4.54