Få mere at vide
Strontiummolybdænoxid, 99%
Beskrivelse
Det bruges som et optisk materiale til en lille række af specielle applikationer, for eksempel som en optisk belægning på linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium molybdenum oxide |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Navn note | Ba < 0,3% |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,9 % (eksklusive Ba) |
| Tæthed | 4.54 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i syre |
| Formel vægt | 247.56 |