Få mere at vide
Strontium molybdenum oxide, 99%
Artikelnummer. 11383748
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383748 10 g 10g
11393748 50 g 50g
11303758 250 g 250g
11313758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040238.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
Det bruges som et optisk materiale til en lille række af specielle applikationer, for eksempel som en optisk belægning på linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-04-7
Molekylær formel SrMoO4
MDL nummer MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium molybdenum oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Navn note Ba < 0.3%
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (excluding Ba)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acid
Formel vægt 247.56
Tæthed 4.54