Få mere at vide
Strontiumisotopstandard: Sr @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig forekomst), VHG™
Artikelnummer. 30003165
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30003165 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30003165 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISSR50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Strontiumisotopstandard: Sr @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig forekomst)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 50 ml
Formel vægt 87,906 g/mol