Få mere at vide
Strontium isopropoxide, 96%
Artikelnummer. 11372428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372428 1 g 1g
11382428 5 g 5g
11392428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014481.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88863-33-6 | C6H14O2Sr | 205.80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88863-33-6
Molekylær formel C6H14O2Sr
Molekylvægt (g/mol) 205.80
MDL nummer MFCD00050487
InChI nøgle OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6099237
SMIL [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium isopropoxide
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3205
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in isoprpanol.
IUPAC navn strontium(2+)bis(propan-2-olat)
Formel vægt 205.82
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver