Få mere at vide
Strontiumjodid, vandrigt, 99% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium iodide |
| Smeltepunkt | 515 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Brun til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom & hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 4.550g/mL |
| Vis mere |