Få mere at vide
Strontium iodide, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058864
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11305647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043374.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10476-86-5 | SrI2
Strontiumiodid bruges som en scintillations-gammastrålingsdetektor. Det bruges også i en række håndholdte instrumenter til strålingsdetektion samt i medicinske, industrielle og miljømæssige applikationer. Det bruges i medicin som en erstatning for kaliumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-86-5
Molekylær formel SrI2
MDL nummer MFCD00049557
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium iodide
Smeltepunkt 515°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8844
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 341.43
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.550 g/mL