Få mere at vide
Strontium iodide, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11305647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305647 5 g 5g
11385637 25 g 25g
11395637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043374.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10476-86-5 | SrI2
Strontiumiodid bruges som en scintillations-gammastrålingsdetektor. Det bruges også i en række håndholdte instrumenter til strålingsdetektion samt i medicinske, industrielle og miljømæssige applikationer. Det bruges i medicin som en erstatning for kaliumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10476-86-5
Molekylær formel SrI2
MDL nummer MFCD00049557
Specifications
Kemisk navn eller materiale Strontium iodide
Smeltepunkt 515°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8844
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 341.43
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.550 g/mL