Få mere at vide
Strontiumhydroxidoctahydrat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Strontiumhydroxidoctahydrat bruges i sukkerindustrien til dets rensnings-, olie- og malingsindustri for at forbedre dets tørreegenskaber og som en aktiv ingrediens i hårfjerningsprodukter. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre produkter af strontiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 100°C-8H2O |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone. |
| Formel vægt | 265.76 (121.60 Anhydrous) |
| Grad | Teknisk |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
| Tæthed | 1.9 |