Få mere at vide
Strontiumhydroxidoctahydrat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386598
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11386598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012199.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontiumhydroxidoctahydrat bruges i sukkerindustrien til dets rensnings-, olie- og malingsindustri for at forbedre dets tørreegenskaber og som en aktiv ingrediens i hårfjerningsprodukter. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre produkter af strontiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1311-10-0
Molekylær formel H18O10Sr
Molekylvægt (g/mol) 265.75
MDL nummer MFCD00150395
InChI nøgle UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) octahydratdihydroxid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 100°C-8H2O
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formel vægt 265.76 (121.60 Anhydrous)
Grad Teknisk
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.9