Få mere at vide
Strontiumhydroxidoctahydrat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306608
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306608 50 g 50g
11376598 500 g 500g
11386598 2 kg 2kg
11396598 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11306608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012199.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontiumhydroxidoctahydrat bruges i sukkerindustrien til dets rensnings-, olie- og malingsindustri for at forbedre dets tørreegenskaber og som en aktiv ingrediens i hårfjerningsprodukter. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre produkter af strontiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1311-10-0
Molekylær formel H18O10Sr
Molekylvægt (g/mol) 265.75
MDL nummer MFCD00150395
InChI nøgle UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) octahydratdihydroxid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 100°C-8H2O
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formel vægt 265.76 (121.60 Anhydrous)
Grad Teknisk
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.9