Få mere at vide
Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11354058
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354058 100 g 100g
11344058 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041351.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontiumhydroxidoctahydrat bruges i sukkerindustrien til dets rensnings-, olie- og malingsindustri for at forbedre dets tørreegenskaber og som en aktiv ingrediens i hårfjerningsprodukter. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre produkter af strontiumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1311-10-0
Molekylær formel H18O10Sr
Molekylvægt (g/mol) 265.75
MDL nummer MFCD00150395
InChI nøgle UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) octahydratdihydroxid
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 100°C-8H2O
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formel vægt 265.76 (121.60 Anhydrous)
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.900 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium hydroxide,octahydrate