Få mere at vide
Strontiumhydroxidoctahydrat, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Sr(OH)2·8H2O |
| Merck Index | 14,8843 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids |
| Formel vægt | 265.75 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Strontium hydroxide octahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.