Få mere at vide
Strontiumgranulat, 19 mm (0,76 tommer)& dun, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050182
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11378677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035789.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strontiumgranulat, 99%, Sr, CAS-nummer-7440-24-6, atom, granulat, 19 mm 0.76in& dunmetalbasis, estroncio, strontium, bidder, stykker, dendritisk, stykker, yzs2rpe8le, strontium, elementær, strontium, destillerede dendritiske stykker, unii-yzs2rpe8le, 100g, (metalbasis), CHEBI:33324, hvid til gul
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon med tyndt olielag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Molekylvægt (g/mol) 87.62
MDL nummer MFCD00134060
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC navn strontium
SMIL [Sr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium granules
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Partikelstørrelse 19mm (0.76 in.) & down
Følsomhed Air and moisture sensitive
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium granules
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Strontium