Få mere at vide
Strontiumgranulater, 19 mm (0,76 tommer) & ned, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11388677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388677 100 g 100g
11378677 5 g 5g
11368677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035789.22
 Begrænset vare
På lager
Strontiumgranulater, 99%, Sr, CAS-nummer-7440-24-6, atom, granuler, 19mm 0,76 tommer & ned metalbasis, estroncio, strontium, stykker, stykker, dendritisk, stykker, yzs2rpe8le, strontium, elementar, strontium, destillerede dendritiske stykker, unii-yzs2rpe8le, 100g, (metalbasis), CHEBI:33324, Hvid til Gul | CAS: 7440-24-6 | Sr | 87,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon med tyndt olielag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Molekylvægt (g/mol) 87.62
MDL nummer MFCD00134060
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC navn strontium
SMIL [Sr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium granules
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Partikelstørrelse 19 mm (0,76 tommer) & Ned
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99%