Få mere at vide
Strontium fluoride, 99% min
Artikelnummer. p-7048957
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11316608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012201.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontiumfluorid bruges som et optisk materiale til en lille række specielle applikationer. Det bruges også som en bærer af strontium-90 radioisotop i radioisotop termoelektriske generatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-48-4
Molekylær formel F2Sr
Molekylvægt (g/mol) 125.62
MDL nummer MFCD00011251
InChI nøgle FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
IUPAC navn strontium;difluorid
SMIL [F-].[F-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium fluoride
Smeltepunkt 1473°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Merck Index 14,8842
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
Formel vægt 125.62
Procent renhed ≤99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.442
Tæthed 4.240 g/mL