Få mere at vide
Strontiumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™
Artikelnummer. p-4782163
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontiumfluorid bruges som en optisk belægning på linser og som en termoluminescerende dosimeterkrystal. Det finder også anvendelse som en vanduopløselig strontiumkilde til brug i oxygenfølsomme applikationer såsom metalproduktion. Det tjener både som en kilde til strontium og fluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-48-4
Molekylær formel F2Sr
Molekylvægt (g/mol) 125.62
MDL nummer MFCD00011251
InChI nøgle FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMIL [F-].[F-].[Sr++]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Strontium Fluoride
Fysisk form Powder
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.99%, metal basis
IUPAC navn strontium;difluoride
Formel vægt 125.62
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado