Få mere at vide
Strontiumfluorid, Puratronic™, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347047
Skift visning
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347047 100 g 100g
11337047 0.5 g 0.5g
11327047 5 g 5g
11317047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010878.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125,62 g/mol
Strontiumfluorid bruges som en optisk belægning på linser og som en termoluminescerende dosimeterkrystal. Det finder også anvendelse som en vanduopløselig strontiumkilde til brug i oxygenfølsomme applikationer såsom metalproduktion. Det tjener både som en kilde til strontium og fluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-48-4
Molekylær formel F2Sr
Molekylvægt (g/mol) 125.62
MDL nummer MFCD00011251
InChI nøgle FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMIL [F-].[F-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Fluoride
Smeltepunkt 1473 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,99%, metalbasis
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn strontium(2+)difluorid
Formel vægt 125.62
Brydningsindeks 1.442
Tæthed 4.24