Få mere at vide
Strontiumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™
Artikelnummer. 11317047
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11317047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontiumfluorid bruges som en optisk belægning på linser og som en termoluminescerende dosimeterkrystal. Det finder også anvendelse som en vanduopløselig strontiumkilde til brug i oxygenfølsomme applikationer såsom metalproduktion. Det tjener både som en kilde til strontium og fluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-48-4
Molekylær formel F2Sr
Molekylvægt (g/mol) 125.62
MDL nummer MFCD00011251
InChI nøgle FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMIL [F-].[F-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Fluoride
Smeltepunkt 1473°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%, metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn strontium;difluorid
Formel vægt 125.62
Brydningsindeks 1.442
Tæthed 4.24