Få mere at vide
Strontium dodecairon nonadecaoxide, 99.0% (metals basis)
Product Code. 11348067
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11348067 5 g 5g
11358067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348067 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 022569.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12023-91-5 | Fe2O5Sr2 | 366.93 g/mol
Strontium dodecairon nonadecaoxide anvendes til fremstilling af blandinger, granulater til plastartikler, fremstilling af magnetartikler ved komprimering, sintring eller andre processer. Og det bruges også som et additiv til flares, pyroteknik, giver et højt brydningsindeks til glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12023-91-5
Molekylær formel Fe2O5Sr2
Molekylvægt (g/mol) 366.93
MDL nummer MFCD00075632
InChI nøgle GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213227
IUPAC navn oxo(oxoferriooxy)jern;oxostrontium
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Strontium dodecairon nonadecaoxide
Smeltepunkt >450°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 1061.77
Procent renhed 99.5%