Få mere at vide
Strontium, destillerede dendritiske stykker, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338947
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11338947 5 g Ampul 5g
1 options
Artikelnummer. 11338947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038624.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
Navn note Destillerede dendritiske stykker
CAS 7440-24-6
Mængde 5 g
Emballage Ampul
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Sr
MDL nummer MFCD00134060
FN nummer UN3208
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Molekylvægt (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Procent renhed 99.95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium, dendritic pieces
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium