Få mere at vide
Strontium granules, 20mm max, 99.0% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058643
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 11320198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042929.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Molekylvægt (g/mol) 87.62
MDL nummer MFCD00134060
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC navn strontium
SMIL [Sr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
Farve Gylden
Navn note Distilled dendritic pieces
Mængde 25 g
Emballage Ampul
Følsomhed Air and moisture sensitive
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.8%