Få mere at vide
Strontiumgranulater, maks. 20 mm, 99,0% (metalbasis)
Artikelnummer. 11320198
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320198 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11320198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042929.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-24-6
Molekylær formel Sr
Molekylvægt (g/mol) 87.62
MDL nummer MFCD00134060
InChI nøgle CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC navn strontium
SMIL [Sr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
Farve Gylden
Navn note Destillerede dendritiske stykker
Mængde 25 g
Emballage Ampul
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.8%