Få mere at vide
Strontium chromate, 95%
Beskrivelse
Strontiumchromat bruges som primer til zink, magnesium, aluminium og legeringer, der bruges i flyfremstilling. Anvendes som farvestof i polyvinylchloridharpikser. Det bruges også i aluminiumsflagebelægninger. maling, lak og oliefarver. Det bruges i vandbaserede vaskeprimere, metalkonditioneringsmidler, additiv til at kontrollere sulfatindholdet i opløsninger i elektrokemiske processer. Det bruges også i maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chromate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H |
| Formel vægt | 203.61 |
| Tæthed | 3.895 |