Få mere at vide
Strontium chromate, 95%
Beskrivelse
Strontiumchromat bruges som primer til zink, magnesium, aluminium og legeringer, der bruges i flyfremstilling. Anvendes som farvestof i polyvinylchloridharpikser. Det bruges også i aluminiumsflagebelægninger. maling, lak og oliefarver. Det bruges i vandbaserede vaskeprimere, metalkonditioneringsmidler, additiv til at kontrollere sulfatindholdet i opløsninger i elektrokemiske processer. Det bruges også i maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chromate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H |
| Formel vægt | 203.61 |
| Tæthed | 3.895 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium chromate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chromate