Få mere at vide
Strontium chloride, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407962
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11388567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035719.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10476-85-4 | SrCl2
Strontiumchlorid bruges som en kilde til rødme i fyrværkeri. Strontiumchlorid bruges ofte som rødt farvestof i pyroteknik. Det anvendes i små mængder i glasfremstilling og metallurgi. Den radioaktive isotop strontium-89, der anvendes til behandling af knoglekræft, indgives normalt i form af strontiumchlorid. Havvandsakvarier kræver små mængder strontiumchlorid, som forbruges i produktionen af eksoskeleterne af visse plankton. SrCl2 er nyttig til at reducere tandfølsomhed ved at danne en barriere over mikroskopiske tubuli i dentinet, der indeholder nerveender, der er blevet eksponeret ved recession af tandkødet. strontiumchlorid eksponering inducerer parthenogenetisk aktivering af oocytter[6], som bruges i udviklingsbiologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
Molekylær formel SrCl2
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250°C
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride
Smeltepunkt 873°C
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (metals basis)
Opløselighedsinformation It is soluble in water,slightly soluble in ethanol,acetone. Insoluble in ammonia.
Formel vægt 158.53
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.052