Få mere at vide
Strontiumchlorid, ultratør, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Strontiumchlorid bruges som en kilde til rødme i fyrværkeri. Strontiumchlorid bruges ofte som rødt farvestof i pyroteknik. Det anvendes i små mængder i glasfremstilling og metallurgi. Den radioaktive isotop strontium-89, der anvendes til behandling af knoglekræft, indgives normalt i form af strontiumchlorid. Havvandsakvarier kræver små mængder strontiumchlorid, som forbruges i produktionen af eksoskeleterne af visse plankton. SrCl2 er nyttig til at reducere tandfølsomhed ved at danne en barriere over mikroskopiske tubuli i dentinet, der indeholder nerveender, der er blevet eksponeret ved recession af tandkødet. strontiumchlorid eksponering inducerer parthenogenetisk aktivering af oocytter[6], som bruges i udviklingsbiologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1250 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chloride |
| Smeltepunkt | 873 °C |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Brydningsindeks | 1.65 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,995% (metalbasis) |
| Tæthed | 3.052 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand, let opløseligt i ethanol og acetone. Uopløselig i ammoniak. |
| Vis mere |