Få mere at vide
Strontiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30428473
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30428473 250 g
1 options
Artikelnummer. 30428473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS687678250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Molekylær formel SrCl2
Mængde 250 g
Synonym Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
IUPAC navn strontium; dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 158.53
Formel vægt 157.8433