Få mere at vide
Strontiumchloridhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30425175
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425175 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6876505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Mængde 5 g
Synonym Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
IUPAC navn dichlorostrontium; Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 266.62
Formel vægt 265.9067