Få mere at vide
Strontiumchlorid-hexahydrat, tekniker.
Beskrivelse
Strontiumchloridhexahydrat er en forløber til fremstilling af strontiumchromat, som bruges som korrosionsinhibitor for aluminium. Det er involveret i syntesen af cadmiumsulfid kerne fotokatalytiske nanopartikler. Det bruges som et rødt farvestof i pyroteknik. Desuden bruges det til glasfremstilling og metallurgi. Inden for medicin bruges dens radioaktive isotop strontium-89 til behandling af knoglekræft. Det fungerer som en katalysator i omdannelsen af ketoner og aldehyder til de tilsvarende gem-dihydroperoxider ved hjælp af vandigt hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chloride hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Brydningsindeks | 1.65 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 1.93 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol. Let opløselig i ethanol og acetone. Uopløselig i ammoniak. |
| Formel vægt | 266,62 (158,53 Vandfri) |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium chloride hexahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate