missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strontium Chloride Hexahydrate, Supelco™

Artikelnummer. 15895060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15895060 1 kg
15857620 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15895060 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10025-70-4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 61°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00149865
Synonym Strontium chloride hexahydrate, Strontium chloride hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 266.62
Grad Research
Tæthed 1.95 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.