Få mere at vide
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643480 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15643480 250 g 250g
15633480 1 kg 1kg
15653480 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643480 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31632250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99.0-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride Hexahydrate
Mængde 250 g
Lineær formel SrCl2 · 6H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 266.62g/mol
Procent renhed 99 to 102%
Grad ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate