Få mere at vide
Strontium chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chloride hexahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,8840 |
| Formel vægt | 266.62 (158.53 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9965% |
| Grad | Puratronic |
| Brydningsindeks | 1.65 |
| Vis mere |