Få mere at vide
Strontiumchloridhexahydrat, Puratronic™ 99,9965% (metalbasis)
Artikelnummer. 11307047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307047 5 g 5g
11397037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010877.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride hexahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8840
Formel vægt 266.62 (158.53 Anhydrous)
Procent renhed 99.9965%
Grad Puratronic
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.93 g/mL