Få mere at vide
Strontium Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11433673 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433673 250 g 250g
10244400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433673 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8280/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Smeltepunkt 115°C
Farve White
pH 5.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 266.62g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate, Strontium chloride (SrCl2)