Få mere at vide
Strontiumchlorid-hexahydrat, ACS, 99,0-103,0%
Artikelnummer. 11327728
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327728 100 g 100g
11337728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033393.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Strontiumchloridhexahydrat er en forløber til fremstilling af strontiumchromat, som bruges som korrosionsinhibitor for aluminium. Det er involveret i syntesen af cadmiumsulfid kerne fotokatalytiske nanopartikler. Det bruges som et rødt farvestof i pyroteknik. Desuden bruges det til glasfremstilling og metallurgi. På det medicinske område bruges dens radioaktive isotop strontium-89 til behandling af knoglekræft. Det fungerer som en katalysator i omdannelsen af ketoner og aldehyder til de tilsvarende gem-dihydroperoxider ved hjælp af vandigt hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride hexahydrate
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0 to 103.0%
Merck Index 14,8840
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formel vægt 266.62 (158.53 Anhydrous)
Procent renhed 99.0 to 103.0%
Grad ACS
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.93 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate