Få mere at vide
Strontiumchloridhexahydrat, 98%
Artikelnummer. 11472778
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472778 250 g -
11462778 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16764.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Strontiumchloridhexahydrat er en forløber til fremstilling af strontiumchromat, som bruges som korrosionsinhibitor for aluminium. Det er involveret i syntesen af cadmiumsulfid kerne fotokatalytiske nanopartikler. Det bruges som et rødt farvestof i pyroteknik. Desuden bruges det til glasfremstilling og metallurgi. På det medicinske område bruges dens radioaktive isotop strontium-89 til behandling af knoglekræft. Det fungerer som en katalysator i omdannelsen af ketoner og aldehyder til de tilsvarende gem-dihydroperoxider ved hjælp af vandigt hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Strontiumchloridhexahydrat er en forløber til fremstilling af strontiumchromat, som bruges som korrosionsinhibitor for aluminium. Det er involveret i syntesen af cadmiumsulfid kerne fotokatalytiske nanopartikler. Det bruges som et rødt farvestof i pyroteknik. Desuden bruges det til glasfremstilling og metallurgi. På det medicinske område bruges dens radioaktive isotop strontium-89 til behandling af knoglekræft. Det fungerer som en katalysator i omdannelsen af ketoner og aldehyder til de tilsvarende gem-dihydroperoxider ved hjælp af vandigt hydrogenperoxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og acetone. Uopløseligt i ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride hexahydrate
Mængde 250 g
Merck Index 14,8840
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol og acetone. Uopløselig i ammoniak.
Formel vægt 266,62 (158,53 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.93
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate