Få mere at vide
Strontium chloride hexahydrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-3756713 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10349220
Brand: Thermo Scientific Acros 315081000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 115.0°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Opløselighedsinformation Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 266.62
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.