Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 115,0 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 103% (kompleksometri) |
| Lineær formel | SrCl2·6H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium chloride hexahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.