Få mere at vide
Strontiumchloridhexahydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10349220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349220 100 g Plastflaske 100g
10589823 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.85 DKK
    242.65 DKK / 100g
    Spare 37.20 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride hexahydrate
Smeltepunkt 115,0 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
pH 5,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,0 til 103% (kompleksometri)
Lineær formel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 106,2 g/100 ml (0 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 266.62
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.