Få mere at vide
Strontium chloride, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782162
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11367208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016790.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontiumchlorid er meget udbredt i fyrværkeri til kilden til rød farve. Det bruges også i dental og biologisk forskning. Det er forløbermaterialet til andre forbindelser af strontium. Det bruges til at fremstille gult strontiumchromat, en korrosionsinhibitor for aluminium. Det bruges også i glasfremstilling, havvandsakvarier og metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
Molekylær formel Cl2Sr
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250°C
Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride
Smeltepunkt 873°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5%, metal basis
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Formel vægt 158.53
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.052
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Strontium chloride