Få mere at vide
Strontiumchlorid, vandfri, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Strontiumchlorid er meget udbredt i fyrværkeri til kilden til rød farve. Det bruges også i dental og biologisk forskning. Det er forløbermaterialet til andre forbindelser af strontium. Det bruges til at fremstille gult strontiumchromat, en korrosionsinhibitor for aluminium. Det bruges også i glasfremstilling, havvandsakvarier og metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1250 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Chloride |
| Smeltepunkt | 873 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Brydningsindeks | 1.65 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,5 %, metalbasis |
| Tæthed | 3.052 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand. Meget let opløselig i ethanol og acetone. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Strontium chloride, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride