Få mere at vide
Strontiumchlorid, vandfri, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11357208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357208 100 g 100g
11367208 25 g 25g
11430490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016790.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontiumchlorid er meget udbredt i fyrværkeri til kilden til rød farve. Det bruges også i dental og biologisk forskning. Det er forløbermaterialet til andre forbindelser af strontium. Det bruges til at fremstille gult strontiumchromat, en korrosionsinhibitor for aluminium. Det bruges også i glasfremstilling, havvandsakvarier og metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
Molekylær formel Cl2Sr
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250 °C
Kemisk navn eller materiale Strontium Chloride
Smeltepunkt 873 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,5 %, metalbasis
Tæthed 3.052
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Meget let opløselig i ethanol og acetone.
Molekylvægt (g/mol) 158.53
Formel vægt 158.53
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride