Få mere at vide
Strontiumchlorid, vandfrit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048958
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11356608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012202.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10476-85-4
Det er meget brugt i fyrværkeri for kilden til rød farve. Det bruges også i dental og biologisk forskning. Det er forløbermaterialet til andre forbindelser af strontium. Det bruges til at fremstille gult strontiumchromat, en korrosionsinhibitor for aluminium. Det bruges også i glasfremstilling, havvandsakvarier og metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250°C
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride
Smeltepunkt 873°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Merck Index 14,8840
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Formel vægt 158.53
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.052 g/mL