Få mere at vide
Strontiumchlorid, anhydr, 95%
Artikelnummer. 11356608
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356608 500 g 500g
11346608 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012202.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10476-85-4
Det er meget brugt i fyrværkeri for kilden til rød farve. Det bruges også i dental og biologisk forskning. Det er forløbermaterialet til andre forbindelser af strontium. Det bruges til at fremstille gult strontiumchromat, en korrosionsinhibitor for aluminium. Det bruges også i glasfremstilling, havvandsakvarier og metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250 °C
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride
Smeltepunkt 873 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.65
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.052 g/mL
Merck Index 14,8840
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Meget let opløselig i ethanol og acetone.
Formel vægt 158.53
Procent renhed 95%