Få mere at vide
Strontiumchlorid, 99,99%, (spormetalbasis), vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10008961
Brand: Thermo Scientific Acros 369740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr | 158.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10476-85-4
Molekylær formel Cl2Sr
Molekylvægt (g/mol) 158.53
MDL nummer MFCD00011249
Tekniske data
Kogepunkt 1250.0°C
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride
Smeltepunkt 873.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 54.4 to 55.9% (Sr)
Lineær formel SrCl2
Merck Index 15, 8970
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 158.53
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis