Få mere at vide
Strontiumchlorid, 99,99%, (sporstofbasis), vandfri
Artikelnummer. 10384552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10384552 25 g Glasflaske 25g
10008961 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10384552 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 369740250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr | 158,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10476-85-4
Molekylær formel Cl2Sr
Molekylvægt (g/mol) 158.53
MDL nummer MFCD00011249
Specifications
Kogepunkt 1250,0 °C
Kemisk navn eller materiale Strontium chloride
Smeltepunkt 873,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 54,4 til 55,9% (Sr)
Lineær formel SrCl2
Merck Index 15, 8970
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 158.53
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis