Få mere at vide
Strontium Chloride, 99-102%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073577 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 11423673
Brand: Fisher Chemical S/8320/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-70-4
Molekylær formel Cl2H12O6Sr
Molekylvægt (g/mol) 266.61
MDL nummer MFCD00149865
InChI nøgle AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Tekniske data
Smeltepunkt 115°C
Farve White
pH 5.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 266.62g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.