Få mere at vide
Strontiumchlorid, 6-hydrat, lavt magnesiumindhold, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Strontium Chloride |
| Navn note | 6-hydrat, lavt magnesiumindhold |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.96kg |
| Molekylær formel | SrCl2·6H2O |
| Formel vægt | 266.62 |
| Procent renhed | 99.0 to 103.0% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Strontium chloride hexahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate