Få mere at vide
Strontium Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073575 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11438962
Brand: Fisher Chemical S/8160/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-05-2
Molekylær formel CO3Sr
Molekylvægt (g/mol) 147.63
MDL nummer MFCD00011250
InChI nøgle LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC navn strontium;carbonate
SMIL [Sr++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 147.6182g/mol
Emballage Plastic powder jar